Learn More
Polyethylene Weighing Pans
Code produit. 11784561
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11784561
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sabot pesée
• Entonnoir en position verticale
• Sabot polyéthylène PE
• Sabot pesée polyéthylène
• 2mL
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Polyéthylène
Forme Boat
Type Bac de pesée
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.