Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large en PE
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
30,8mm
39.2 mm
Conditionnement:
1 pièce
164 pièces
294 pièces
90 pièces
Description
- Remplissage, vidange et nettoyage faciles
- Côtés rainurés pour une bonne préhension
- Zone d’écriture carrée
- La forme carrée optimise l’utilisation de l’espace
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30,8mm |
| À utiliser avec (application) | Emballage, stockage, transport |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 294 |
| Quantité | 294/boîte |
| Forme | Carré |
| Hauteur (métrique) | 110,5 mm |
| Type de produit | Flacon à col large |