Learn More
Bel-Art™ Pissette à col large SP Scienceware™ en polyéthylène
Code produit. 12358118 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Chemical Label:
70 % d’éthanol
Acétate d’éthyle
Acétone
Eau
Huile de machine
Méthyléthylcétone
Savon
Toluène
Écriture personnalisée
Couleur de bouchon:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 12358118
Marque: Bel-Art™ F117160012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP. La pissette à col large en PE Bel Art™ possède un col large de 53 mm (2 po) facilitant le remplissage.
  • Le nom chimique, la formule chimique, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le nº CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
  • Flacons en PEBD translucide ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
  • Les bouchons en PP à code couleur permettent une identification rapide et facile
  • Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • 500 ml - 4/sachet, 1000 ml - 4/sachet ; L’assortiment de 6 solutions par sachet en contient une de chaque : acétone, agent de blanchiment, eau distillée, éthanol, isopropanol et LYOB
Remarque : utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 53mm
Comprend Bouchon en polypropylène vert
Matériau Polyéthylène
Quantité 4Pack
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Vert
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Large
Forme Cylindrical
Type de produit Pissette
Chemical Label Méthyléthylcétone
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon en polypropylène vert
Autoclavable Not Autoclavable