Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large en PEHD
Code produit. 10452701
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 500 ml
4000 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col:
21,4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5 mm
68,5 mm
68,5mm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
190 pièces
42 pièces
700 pièces
81 pièces
90 pièces
Code produit. 10452701
Marque: Kautex™ 2000079212
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabrication en PP haute densité pour une légèreté, une durabilité et une solidité garanties. Les flacons carrés à col large en PEHD Kautex™ sont polyvalents et disponibles en blanc ou en couleur naturelle dans une large gamme de tailles.
  • L’ouverture à col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • La forme carrée permet de gagner de l’espace de rangement
  • Inclut une zone d’écriture encastrée
  • Idéal pour les liquides, les pâtes et les granulés
  • Trois types de bouchons disponibles séparément
  • La plupart des tailles sont certifiées UN pour les solides avec bouchons associés (n’inclut pas de flacons 50 ou 350 ml)
  • À utiliser pour l’emballage, l’envoi d’échantillons, le transport, le stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1500 ml
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 68,5mm
À utiliser avec (application) Emballage, envoi des échantillons, transport, stockage
Matériau HDPE
Nbre par carton 42
Quantité 42/boîte
Couleur de bouchon Disponible en noir, en bleu ou en rouge.
Closure Included Non
Forme Carré
Hauteur (métrique) 209 mm
Type de produit Flacon à col large