Learn More
Polyéthylèneimine, linéaire, M.W. 25,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059070
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
Code produit. 11460630
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043896.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000 is used to improve the appearance of negatively charged dyes by modulating their properties and also improving their adherence to surfaces. It binds to DNA and other negatively charges biological molecules, thereby making it for efficient vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine
Note relative au nom Linear, M.W. 25,000
Forme physique Poudre
Point de fusion 59°C to 60°C
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,and ethanol. Insoluble in benzene,ethyl ether and acetone.
Quantité 0.25 g
Odeur Amine-like
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Polyethyleneimine