Learn More
Polyéthylèneimine, M.W. 60,000,50 % w/w de sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480177 100 g 100g
15490177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61270.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.81€
    69.65€ / 100g
    Économisez 15.16€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un précipitant protéique utilisé pour purifier les protéines
Polyethyleneimine is used for protein and nucleic acid precipitation, transfection assays, and to pretreat filters to increase the binding of proteins. Polyethyleneimine can also complex heavy metal ions. An effective permeabilizer of gram negative bacteria. Crosslinked polyethyleneimine is used as an enzyme carrier. Polyethyleneimine cellulose in small columns will separate cyclic nucleotides from related compounds at the same electrolyte concentration that is used for thin layer chromatography on Polyethyleneimine cellulose-coated plates. It is a water soluble polymer used as a membrane lubricant, useful in filtering frozen cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine
Couleur Incolore à jaune
Concentration 50% w/w aq. soln.
Densité 1.07
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 60 kd
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aqueous solution
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine