Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
1 kg
Granulométrie:
10 à 15 μm
25 à 40 μm
40 à 63 μm
Conditionnement:
1000g
100g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 à 15 μm |
| Porosité | 1000 Å |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 1000 à 30 |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 0,1 kg |
| Adsorbant | 'POLYGOPREP |
| Type | Polygoprep |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide |