Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 12 C4
Code produit. p-8012353 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Code produit. 10256501
Marque: Macherey-Nagel™ 711022.100
Spécification
Granulométrie 10 à 15 μm
Porosité 300 A
Phase stationnaire POLYGOPREP 300 à 12
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C4
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide