Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 20 C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 15 à 25 μm |
| Porosité | 300 A |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 300 à 20 |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 1 kg |
| Adsorbant | POLYGOPREP C18 |
| Type | Polygoprep |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide |