Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 20 C18
Code produit. 10747462 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
Code produit. 10747462
Marque: Macherey-Nagel™ 711025.100
Spécification
Granulométrie 15 à 25 μm
Porosité 300 A
Phase stationnaire POLYGOPREP 300 à 20
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide