Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C18
Code produit. 10489151 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Code produit. 10489151
Marque: Macherey-Nagel™ 711730.1000
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 300 A
Phase stationnaire POLYGOPREP 300 à 50
pH 2 à 8
Quantité 1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C18
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide