Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C4
Code produit. 10600912 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Code produit. 10600912
Marque: Macherey-Nagel™ 711700.100
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 300 A
Phase stationnaire POLYGOPREP 300 à 50
pH 2 à 8
Quantité 0,1 kg
Adsorbant POLYGOPREP C4
Type Polygoprep
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide