Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 NH2
Code produit. 10388051 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Code produit. 10388051
Marque: Macherey-Nagel™ 711013.1000
Spécification
Granulométrie 15 à 25 μm
Porosité 60 Å
Phase stationnaire POLYGOPREP 60 à 20
Technique Chromatographie liquide
pH 2 à 8
Quantité 1 kg
Adsorbant POLYGOPREP NH2
Aire de la surface (métrique) 350 m2/g
Type Polygoprep
Matériau Silice
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide