Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram CEL 300-50
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
20 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 20/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |