Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300 UV254
Code produit. 10555571 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10555571
Marque: Macherey-Nagel™ 801022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
TLC polyester sheets with native fibrous cellulose. Fiber length (95 %) 2–20 μm, average degree of polymerization 400–500, specific surface acc. to Blaine 15000 cm2/g; ≤ 20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; dichloromethane extract ≤ 0.25 %; residue on ignition at 850 °C ≤ 1500 ppm.
Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300 UV254
  • Matériau de la base : Feuilles en polyester revêtues de cellulose
  • Mode : Phase normale
  • Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
  • Feuilles en polyester revêtues de cellulose
  • Phase CEL 300
  • Indicateur UV : Oui
  • Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : Irrégulière
  • Granulométrie de 2 à 20 µm
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Acides aminés, glucides, acides carboxyliques, substances polaires
Caractéristiques générales des plaques CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Quantité 2/boîte
Type Feuille de polyester
Indicateur fluorescent UV254
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 5 x 20 cm