Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 400
Code produit. 10025751 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10025751
Marque: Macherey-Nagel™ 801113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Feuilles CCM en polyester avec cellulose microcristalline.
TLC polyester sheets with microcrystalline cellulose.
Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose microcristalline POLYGRAM CEL 400
  • Matériau de la base : Feuilles en polyester revêtues de cellulose
  • Mode : Phase normale
  • Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
  • Feuilles en polyester revêtues de cellulose
  • Phase CEL 400
  • Indicateur UV : Non
  • Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : Irrégulière
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Acides aminés, glucides, acides carboxyliques, substances polaires
Caractéristiques générales des plaques CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Quantité 25/boîte
Type Feuille de polyester
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm