Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G/UV
Code produit. p-8012391 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 20 cm
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10709182
Marque: Macherey-Nagel™ 805013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Matière absorbante Polyester
Matériau Gel de silice non modifié (SiOH)
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/Bte
Type Feuille de polyester
Volume des pores 0,75 ml/g
Adsorbant Gel de silice non modifié (SiOH)
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm