Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL N-HR UV254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Description
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
Spécification
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Feuille de polyester |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |