Learn More
Scilabub™ Gant cryogénique en polyimide
Product Code. 12961185
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Unit Size:
1 paire
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
12961185 Standard 1 paire
12981185 Grande 1 paire
11813811 Grande 2 pièces
12342239 Moyen 1 paire
11803811 Moyen 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12961185 Supplier Scilabub™ Supplier No. GLO/CMES
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.26€
    224.28€ / 1 paires
    Économisez 230.98€
    50% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants cryogéniques en polyimide ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
La couche externe est fabriquée en matériau étanche afin de résister à l’eau condensée sur les surfaces froides, mais reste perméable aux gaz (notamment la vapeur d’eau) afin d’éviter toute condensation moite à l’intérieur. Pour réduire la masse autour des doigts, les trous des coutures n’ont pas été scellés. En utilisation normale, cela n’a pas prouvé un problème, cependant, les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide et il n’est pas conseillé de les utiliser au-dessus de -80°C. Très durables, ils conservent leur flexibilité (même si un certain raidissement apparaît) pendant de longues périodes en atmosphères froides. Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton. Fabriqué selon la norme EN511.Développé pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C).
Specifications
Classification EPI catégorie III
Coating Material Polymide
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Standard
Temperature (Metric) Max -190 °C
Matériau de revêtement Coton
Quantité 1/boîte
Résistant à Eau
Longueur (métrique) 500 mm