Learn More
Résine polyimide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335877
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11335877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043656.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
PI thermoplastique soluble pour adhésifs et composites à haute température
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62929-02-6
Formule moléculaire C35H28N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 588.62
Numéro MDL MFCD01868102
Clé InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
CID PubChem 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyimide resin
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Point de fusion >300°C
Densité 1.2 g/mL
Quantité 10 g
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)-1,3,3-triméthyl-2H-indén-5-amine ; 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Point d’éclair >93°C (199°F)