Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
Code produit. 11725688
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,51 mm
0,76 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,54 mm
0,86 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11725688 0,76 mm 0,86 mm 5 pièces
11775059 0,51 mm 0,54 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11725688 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9582006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre.
  • Forte résistance diélectrique
  • Propriétés mécaniques dimensionnellement stables et isotropes
  • Résistante à la température de -445°F (-265°C) à 752°F (400°C)
  • Résistante aux rayures et à l’abrasion
  • Résistante aux environnements corrosifs
Spécification
Certifications/Conformité La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,76 mm
Matériau PI
Diamètre (métrique) externe 0,86 mm
Longueur totale (métrique) 1,52 m
À utiliser avec (application) À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre
Température min. de fonctionnement (métrique) -250°C
Quantité d’emballage 5/boîte
Couleur Ambré
Pression maximale 300°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 480°C