Learn More
Thermo Scientific™ Coupe-tube pour tubes en polymère
Code produit. p-6817046 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Coupe-tube
Lames de rechange
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10344573
Marque: Thermo Scientific™ A327
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube Thermo Scientific™.
Produisez des extrémités à plat, à 90° et sans bavure de tubulures en polymère pour les applications HPLC grâce au coupe-tube pour tubes en polymère Thermo Scientific™. Il est compatible avec les tubes en polymère rigides et est livré avec des trous de guidage pour tubes de 0,16 cm (0,0625 in) et 0,32 cm (0,125 in).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Coupe-tube
Description Extrémité à 90° sans bavure
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (équipement) de dia. int.