Learn More
Vitlab™ Forceps en polyméthylpentène
Code produit. 10350881
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10350881
Marque: Vitlab™ 67895
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en PMP pour une très bonne résilience. Les forceps en polyméthylpentène VITLab™ sont parfaits pour la mise en bouteille et la décantation.
  • Blancs, pointus, élastiques 
Spécification
Type de pointe Pointues
Matériau Polyméthylpentène
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour l’autoclavage et les micro-ondes, l’embouteillage et la décantation
Type Forceps