Learn More
Vitlab™ Forceps en polyméthylpentène
Fabriqués en PMP pour une très bonne résilience. Les forceps en polyméthylpentène VITLab™ sont parfaits pour la mise en bouteille et la décantation.
2.35€ - 31.95€
Spécification
Type de pointe | Pointues |
---|---|
Matériau | Polyméthylpentène |
Type de produit | Forceps |
Quantité (nbre par cas) | 10/boîte |
À utiliser avec (application) | Pour l’autoclavage et les micro-ondes, l’embouteillage et la décantation |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11717202
|
Vitlab™
67895 |
115 mm |
31.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15751996
|
Vitlab™
67995 |
145 mm |
29.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10350881
|
Vitlab™
67895 |
115 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Blancs, pointus, élastiques
Spécification
Pointues | |
Forceps | |
Pour l’autoclavage et les micro-ondes, l’embouteillage et la décantation |
Polyméthylpentène | |
10/boîte | |
Forceps |