Learn More
Kinematica™ Broyeur à couteaux ou par chocs POLYMIX™ PX-MFC 90 D
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à modifier pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités. La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que quelques-uns des avantages de ce broyeur.
7625.00€ - 8050.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 325 x 251 x 480 mm |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Tension | 230 V |
Watts | 1000 W |
Poids (métrique) | 12 kg |
Code produit | Marque | Type de produit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11910359
|
Kinematica™
35010021 |
Broyeur à marteau | Prise EU |
7625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11900359
|
Kinematica™
35010031 |
Broyeur à lame | Prise EU |
8050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le Polymix™ MFC 90 D dispose d’accessoires de broyage et de tamis faciles à changer pour étendre la gamme d’échantillons pouvant être traités.La manipulation simple, la sécurité utilisateur élevée et les résultats de broyage efficaces ne sont que quelques-uns des avantages de ce broyeur.
- Volume utile d’environ 300 ml (volume de l’entonnoir)
- Moteur 3 phases à haute fréquence de 600 W avec régulation de vitesse de 50 tr/min à 6 000 tr/min
- Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et le blocage
- Interrupteur de sécurité pour arrêt automatique
- Économie d’énergie grâce à la mise en veille automatique
- Marteau de broyage ou lame de broyage
- Tamis de différentes tailles de maille de 0,2 mm à 6 mm Convient à toutes les applications de broyage à sec en laboratoire, y compris le broyage à sec de produits séchés, non gras, filandreux et ductiles tels que le bois, l’écorce, les racines, les feuilles, la paille, le liège etc. et les matières sèches, non grasses, dures et friables telles que les céréales, le grain, le malt, le café vert et torréfié, les haricots, l’avoine, les coquilles de noix, l’ambre, le mortier, etc.
Spécification
325 x 251 x 480 mm | |
230 V | |
12 kg |
50/60 Hz | |
1000 W |