Learn More
Fisherbrand™ Feuilles d’étiquettes cryogéniques en polyoléfine
Click to view available options
Dimensions (LxW):
43 x 19 mm
À utiliser avec (équipement):
Flacons cryogéniques
Étiquettes par feuille:
52
Conditionnement:
1040 pièces
Description
- Plage de températures : -196°C à 150°C.
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C, autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), aux verres et aux métaux, sans se craqueler, se décoller, ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles/paquet
- Autoclavables
- Jetables
- Les boîtes d’assortiment de couleurs contiennent 4 feuilles de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune)
Spécification
Spécification
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Polyolefin, Acrylic |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Cryogenic Label |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons cryogéniques |
| Étiquettes par feuille | 52 |
| Nb par paquet | 1 040 étiquettes |
| Forme | Rectangle |
| Afficher plus |