Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips de joints coniques en POM Keck™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Bonnes propriétés de ressort
- Code couleur par taille
- Ne corrodent pas et ne se déforment pas
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/paquet |
| Type | Clip |
| Matériau | POM |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les joints rodés coniques |
| Couleur | Bleu |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction