Learn More
Polyphosphoric Acid, 105% H3PO4 Basis, Honeywell Fluka™
Code produit 15655380 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15655380 1 L Flacon poly 1L
15645380 100 mL Flacon poly 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15655380 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3986081L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
∼105% H3PO4 basis
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8017-16-1
Formule moléculaire (HO3P)n
Numéro MDL MFCD00084480
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide polyphosphorique
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric acid
pH Acidic
Couleur Incolore
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 300°C
Densité 2.06g/cm3 at 20°C
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 L
Formule linéaire Hn+2PnO3n+1
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Pourcentage de pureté 105% (H3PO4 basis)