Learn More
Acide polyphosphorique, env. 84 % (sous forme de pentoxyde de phosphore), Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide polyphosphorique est utilisé comme agent déshydratant, agent de cyclisation, agent d’acylation, réactif analytique et comme réactif de fermeture de cycle. Il est utilisé dans la production d’esters de phosphate, de phosphates acides et de produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans le traitement des métaux et comme asphalte et comme additif de bitume. De plus, il est utilisé pour la détermination du tryptophane et a utilisé un réactif pour les réactions d’alkylation et d’acylation des composés aromatiques et alcènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide polyphosphorique est utilisé comme agent déshydratant, agent de cyclisation, agent d’acylation, réactif analytique et comme réactif de fermeture de cycle. Il est utilisé dans la production d’esters de phosphate, de phosphates acides et de produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans le traitement des métaux et comme asphalte et comme additif de bitume. De plus, il est utilisé pour la détermination du tryptophane et a utilisé un réactif pour les réactions d’alkylation et d’acylation des composés aromatiques et alcènes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases. Il réagit violemment avec l’eau pour générer de la chaleur et de l’acide phosphorique.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyphosphoric acid |
| Densité | 2,1 |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Notes de pourcentage du dosage | (sous forme de pentoxyde de phosphore) |
| Numéro UN | UN3264 |
| Quantité | 100 ml |
| Merck Index | 14,7580 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Pourcentage de pureté | ∼84% |
Sécurité et traitement
- Polyphosphoric acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Polyphosphoric acid