Learn More
Acide polyphosphorique, env. 84 % (sous forme de pentoxyde de phosphore), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383706 500ml 500mL
11373706 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14856.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
L’acide polyphosphorique est utilisé comme agent déshydratant, agent de cyclisation, agent d’acylation, réactif analytique et comme réactif de fermeture de cycle. Il est utilisé dans la production d’esters de phosphate, de phosphates acides et de produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans le traitement des métaux et comme asphalte et comme additif de bitume. De plus, il est utilisé pour la détermination du tryptophane et a utilisé un réactif pour les réactions d’alkylation et d’acylation des composés aromatiques et alcènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide polyphosphorique est utilisé comme agent déshydratant, agent de cyclisation, agent d’acylation, réactif analytique et comme réactif de fermeture de cycle. Il est utilisé dans la production d’esters de phosphate, de phosphates acides et de produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans le traitement des métaux et comme asphalte et comme additif de bitume. De plus, il est utilisé pour la détermination du tryptophane et a utilisé un réactif pour les réactions d’alkylation et d’acylation des composés aromatiques et alcènes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases. Il réagit violemment avec l’eau pour générer de la chaleur et de l’acide phosphorique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8017-16-1
Formule moléculaire (HO3P)n
Numéro MDL MFCD00084480
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide polyphosphorique
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric acid
Densité 2,1
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Notes de pourcentage du dosage (sous forme de pentoxyde de phosphore)
Quantité 500ml
Numéro UN UN3264
Merck Index 14,7580
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Pourcentage de pureté ∼84%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyphosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Superphosphoric acid