Learn More
Acide polyphosphorique, phosphate à > 84 % (tel que P2O5), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542411 1kg Flacon en plastique 1kg
10481431 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
11924101 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10542411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.90€
    91.40€ / 1kg
    Économisez 7.50€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8017-16-1
Formule moléculaire (HO3P)n
Numéro MDL MFCD00084480
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide polyphosphorique
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric acid
Point d’ébullition 550,0°C
Densité 2,0500 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2,05
Quantité 1kg
Forme physique Liquide visqueux
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : peut se décomposer. Autres solubilités : insoluble dans les hydrocarbures et hydrocarbures halogénés, soluble dans les alcools
Pourcentage de pureté ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry)
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyphosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.