Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Code produit 15631830 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15631830 25 g Flacon poly 25g
15621830 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15631830 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 20821325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8017-16-1
Formule moléculaire (HO3P)n
Numéro MDL MFCD00084480
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide polyphosphorique
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric Acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 300°C
Densité 2.06g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 25 g
Formule linéaire Hn+2PnO3n+1
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Pourcentage de pureté 115% (H3PO4 basis)
Qualité Réactif