Learn More
Acide polyphosphorique, TRC
Code produit 30418802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418802 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP68947050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Quantité 50 g
Formule moléculaire H n+2 P n O 3n+1
Synonyme Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C