Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP
Click to view available options
Modèle:
2 tiroirs
3 tiroirs
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PP transparent
- Tiroir double : 370 x 260 x 175 mm
- Tiroir simple : 370 x 260 x 79 mm
- Tiroir double pour mobilier avec des roulettes : 410 x 320 x 680 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | PP |
| Forme | Rectangulaire |
| Type de produit | Glacière |
| Quantité | 1/boîte |
| Modèle | 2 tiroirs |
| Dimensions (L x l x H) | 380 x 300 x 670 mm |
| Longueur (métrique) | 380 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 670 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur