Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP
Code produit. 11781455
Click to view available options
Modèle:
2 tiroirs
3 tiroirs
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11781455
Marque: Multiroir™ 18102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les boîtes de stockage en PP Multiroir™ comme des tiroirs séparés ou comme un ensemble à insérer dans une armoire. Composées de PP complètement transparent, elles sont disponibles avec des tiroirs simples ou doubles.
  • PP transparent
  • Tiroir double : 370 x 260 x 175 mm
  • Tiroir simple : 370 x 260 x 79 mm
  • Tiroir double pour mobilier avec des roulettes : 410 x 320 x 680 mm
Spécification
Couleur Noir
Matériau PP
Forme Rectangular
Type de produit Glacière
Quantité 1/boîte
Modèle 3 tiroirs
Dimensions (L x l x H) 380 x 300 x 670 mm
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 670 mm
Poids (métrique) 3.5 kg