Learn More
Chemsplash Combinaison anti-poussière en polypropylène, fermeture éclair sur le devant, blanche
Code produit 30058383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058383 M 50 pièces
30058238 S 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058383 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2523.400.005
Expédition estimée: 30-11-2026
La combinaison anti-poussière en polypropylène est fabriquée à partir d'un matériau non tissé de 30 g/m² et est dotée d'une fermeture éclair intégrale sur le devant, de poignets et de chevilles élastiqués pour un ajustement sûr et d'une capuche.
Combinaison anti-poussière en polypropylène
  • Polypropylène non tissé 30 g/m²
  • Fermeture éclair sur le devant
  • Poignet/cheville élastiqués
  • Cagoule
  • Adapté aux règles d'hygiène / à la transformation des aliments
  • Zones propres / Opérations d'élimination
  • Sans PFAS
Description : La combinaison anti-poussière en polypropylène est fabriquée à partir d'un matériau non tissé de 30 g/m² et comporte une fermeture éclair intégrale sur le devant, des poignets et des chevilles élastiqués pour un ajustement sûr, ainsi qu'une capuche. Emballé individuellement pour des raisons d'hygiène, il convient aux règles d'hygiène, à la transformation des aliments, aux zones propres et aux opérations d'élimination.
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Attaches
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Particule
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun