Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques en PP en Y 120°
La solution étanche idéale pour le raccordement des tubes. Les connecteurs coniques en Y 120° Kartell™ sont utiles pour les tubes de raccordement droits de différents diamètres.
Marque:  Kartell™ 7053200
Code produit. 12573377
  • 27.80€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 06-03-2026
Description
Raccord polypropylène cannelé pour tube souple
• Raccord
Spécification
Spécification
CE IVD
Autoclavable
10 pcs.
9.6mm Bore
White
14/15/16 mm
Polypropylene
9.6mm Bore
Y