Learn More
BRAND™ Béchers d’urine avec bouchons à vis, CE-IVD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
240 pièces
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon en polyéthylène.
- Pour le prélèvement et le confinement hygiéniques des urines.
- Versions stériles ou non stériles disponibles.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bécher à urine |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Manipulation hygiénique d’échantillons d’urine |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Afficher plus |