Learn More
Kappes Systeme™ Bac divisible 5145 en PP
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Dimensions (L x l x H):
500 x 235 x 145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de montage | Empilable |
| À utiliser avec | Étagère et/ou armoire système |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Séries | 5145 |
| Quantité | 1/Paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 500 x 235 x 145 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.