Learn More
KleenGuard™ Combinaison de protection contre les projections chimiques A71
Code produit 12641396
Change view
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12641396 XL 10 pièces
12631396 L 10 pièces
12621396 M 10 pièces
12651396 2XL 10 pièces
12661396 3XL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12641396 Fournisseur KleenGuard™ Code fournisseur 96780
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les combinaisons de travail créent une barrière étanche aux projections et aux liquides contre les substances nocives lors de la manipulation de produits chimiques dangereux.
  • Homologué comme équipement de conception complexe (catégorie 3) – offrant une protection conforme aux niveaux spécifiés pour les types 3, 4 et 5 par le CEN
  • Couleur jaune très visible – pour une meilleure sécurité des travailleurs
  • Idéal pour les opérations avec des produits chimiques dangereux : protection contre les éclaboussures de liquides, d’aérosols et de produits chimiques secs ainsi que contre les pulvérisations et les poussières dans les zones de nettoyage et d’entretien industriel à basse pression
  • Vêtements de protection à usage unique pour une sécurité et un confort accrus dans les zones à haut risque – Création d’une barrière étanche aux pulvérisations et aux liquides contre les éclaboussures chimiques, les liquides ou les particules de poussière dangereuses
  • Convient pour une utilisation comme protection contre les agents infectieux et les risques biologiques
  • Convient pour une utilisation comme protection contre les particules solides et la contamination radioactive particulaire
  • Traitement anti-statique
  • Norme EN 1073-2 approuvée pour la protection contre les poussières radioactives
  • Revêtement antistatique EN 1149-1 pour zones critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XL
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection Types 3, 4 et 5
Résistance Perforation, Flamme, Abrasion, Larmes, Particule, Liquide
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Produits chimiques dangereux
Modèle Corps entier