Learn More
KleenGuard™ Combinaison de protection contre les projections chimiques A71
Description
- Homologué comme équipement de conception complexe (catégorie 3) – offrant une protection conforme aux niveaux spécifiés pour les types 3, 4 et 5 par le CEN
- Couleur jaune très visible – pour une meilleure sécurité des travailleurs
- Idéal pour les opérations avec des produits chimiques dangereux : protection contre les éclaboussures de liquides, d’aérosols et de produits chimiques secs ainsi que contre les pulvérisations et les poussières dans les zones de nettoyage et d’entretien industriel à basse pression
- Vêtements de protection à usage unique pour une sécurité et un confort accrus dans les zones à haut risque – Création d’une barrière étanche aux pulvérisations et aux liquides contre les éclaboussures chimiques, les liquides ou les particules de poussière dangereuses
- Convient pour une utilisation comme protection contre les agents infectieux et les risques biologiques
- Convient pour une utilisation comme protection contre les particules solides et la contamination radioactive particulaire
- Traitement anti-statique
- Norme EN 1073-2 approuvée pour la protection contre les poussières radioactives
- Revêtement antistatique EN 1149-1 pour zones critiques
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaisons universelles |
| Dimensions | L |
| Matériau | Polypropylène filé-lié |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | Élastique |
| Show More |