Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Click to view available options
Diamètre du filetage:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 à A 38
A 32 à A 45
A 45 à S 40
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 9313505 / 9313506 : À utiliser avec le Ceramus™ Classic
- 9313527: À utiliser avec le Ceramus™, le Solarus™ et l’Opus™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| Matériau | PP |
| Diamètre du filetage | A 32 à A 38 |