Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Click to view available options
Diamètre du filetage:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 à A 38
A 32 à A 45
A 45 à S 40
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | ceramus™ et opus™ |
| Diamètre du filetage | 38/430 mm |
| Diamètre (métrique) du col | 45 mm |