Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptateur en PP pour distributeur avec filetage FORTUNA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 30
GL 36
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient au distributeur OPTIFIX et POLYFIX
- En PP
- Adaptateur avec filetages
- Peut être utilisés avec la plupart des produits chimiques et liquides
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Description | Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
| Quantité | 1 |
| Diamètre du filetage | GL 30 |