Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptateur en PP pour distributeur avec filetage FORTUNA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 30
GL 36
Unit Size:
1 pièce
Description
- Convient au distributeur OPTIFIX et POLYFIX
- En PP
- Adaptateur avec filetages
- Peut être utilisés avec la plupart des produits chimiques et liquides
Specifications
Specifications
| Type de produit | Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Description | Adaptateurs pour distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs OPTIFIX et POLYFIX |
| Quantité | 1 |
| Diamètre du filetage | GL 28 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction