Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires en PP
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5/2 ml, 18 x 0,25/0,4 ml
24 x 1,5 / 2 mL
2 barrettes PCR (8 x 0,2 ml)
4 barrettes PCR (8 x 0,2 ml)
À utiliser avec (équipement):
Sigma 1-14 et 1-14K
Sigma 1-15, 1-15K, 1-15P, 1-15PK
Sigma 1-16 et 1-16K
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
- Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants
- De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
- De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants
- La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
| Matériau | PP |
| Type | Rotor angulaire |
| Capacité | 18 x 1,5/2 ml, 18 x 0,25/0,4 ml |
| Rayon (métrique) | de 3,2 à 6,4 cm |
| Rayon (métrique) Min. | 3,2/2,5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 1-14 et 1-14K |
| Angle | 42/48deg; |
| Autoclavable | Autoclavables |