Learn More
Huenersdorff™ Boîte d’assortiments de lames en PP
Les boîtes de stockage en polypropylène Huenersdorftrade; sont le complément idéal de tout laboratoire de microscopie.
33.34€ - 65.88€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Quantité | 1 unité |
Largeur (métrique) | 335 mm |
Hauteur (métrique) | 55 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11762025
|
Huenersdorff™
604700 |
Rouge | Poignée, fermeture et charnière stables |
33.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11772025
|
Huenersdorff™
604800 |
Jaune | Poignée, fermeture et charnière stables |
36.94€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11782025
|
Huenersdorff™
604900 |
Bleu | Poignée, fermeture et charnière stables |
34.68€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11752025
|
Huenersdorff™
600800 |
Bleu | 14 boîtes d’inserts en polystyrène |
65.88€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Boîte d’assortiments de lames en PPSpécification
Polypropylène | |
1 unité | |
335 mm | |
55 mm |