Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Connectors:
Filetage, côté entrée 0,5 po intérieur
Filetage, côté entrée 0,75 po extérieur
Filetage, côté entrée 0,75 po intérieur
Filetage, côté entrée 1 po intérieur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ball valve
- Made of PP
- For barrels with thread connections
- Suitable for solidifying media
- Max. 4 bar pressure at 20°C
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene |
| Pression | 4 bar |
| Largeur (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Barrels |
| Contenu | Thread connections |
| Connectors | Filetage, côté entrée 0,5 po intérieur |