Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en PP, aliments
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
20 mm
25 mm
S.O.
Outlet Port:
M29 x 1,75, externe
M36 x 3, externe
M42 x 3, externe
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pression de fonctionnement max. 1 bar (à +20°C)
- Température de fonctionnement max. 100°C
- Adapté à une utilisation alimentaire
Spécification
Spécification
| Type | Clapet à bille |
| Matériau | PP |
| Largeur (métrique) | S.O. |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| À utiliser avec (équipement) | Filetage, côté de l’arrivée d’air : 0,75 in, intérieur ; côté de la sortie d’air du filetage : M36 x 3, externe |
| Outlet Port | M36 x 3, externe |
| Couleur | Blanc et rouge |