Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PP
Click to view available options
À utiliser avec:
2,4mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2,4 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | 2,4mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille du port | 19 x 7,93mm |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135°C |
| Type de produit | Raccords cannelés |